Drukuj
3-Isopropylphenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Isopropylbenzeneboronic acid
OR10523-10G OR10523-5G
APOSOR10523-10GEA 981 PLN
APOSOR10523-10G APOSOR10523-5G
3-Isopropylphenylboronic acid 98%
3-Isopropylphenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₃BO₂
MW: 164.01 g/mol
Temp. topnienia: 72…76 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01074634
Numer CAS: 216019-28-2