Drukuj
2-Isopropylphenylboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Isopropylbenzeneboronic acid, (2-Isopropylphenyl)boronic acid
OR10522-1G OR10522-5G OR10522-25G
APOSOR10522-1GEA 110 PLN
APOSOR10522-1G APOSOR10522-5G APOSOR10522-25G
2-Isopropylphenylboronic acid
2-Isopropylphenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₃BO₂
MW: 164.01 g/mol
Temp. topnienia: 74…78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03411937
Numer CAS: 89787-12-2