Drukuj
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(N-Isopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid, (4-(Isopropylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Isopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid
OR10521-1G OR10521-5G
APOSOR10521-1GEA 377 PLN
APOSOR10521-1G APOSOR10521-5G
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
4-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formuła: C₁₀H₁₄BNO₃
MW: 207.04 g/mol
Temp. topnienia: 162…167 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04039353
Numer CAS: 397843-67-3