Drukuj
4-Iodo-1-methylimidazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10511-1G OR10511-5G OR10511-10G
APOSOR10511-1GEA 0 PLN
APOSOR10511-1G APOSOR10511-5G APOSOR10511-10G
4-Iodo-1-methylimidazole 97%
4-Iodo-1-methylimidazole
Formuła: C₄H₅IN₂
Temp. topnienia: 51…54 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01632214
Numer CAS: 71759-87-0