Drukuj
Kwas 3-hydroksyfenyloboronowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-Hydroxyphenyl)metaboric acid, (3-Hydroxyphenyl)boronic acid, Dihydroxy(3-hydroxyphenyl)borane, 3-Hydroxybenzeneboronic acid
OR10504-25G OR10504-5G
APOSOR10504-25GEA 400 PLN
APOSOR10504-25G APOSOR10504-5G
Kwas 3-hydroksyfenyloboronowy 98%
Kwas 3-hydroksyfenyloboronowy
Formuła: C₆H₇BO₃
MW: 137.93 g/mol
Temp. topnienia: 208…213 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01074603
Numer CAS: 87199-18-6