Drukuj
Kwas 2-hydroksyfenyloboronowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-hydroxyphenyl)borane, (2-Hydroxyphenyl)metaboric acid
OR10503-25G OR10503-5G OR10503-100G
APOSOR10503-25GEA 298 PLN
APOSOR10503-25G APOSOR10503-5G APOSOR10503-100G
Kwas 2-hydroksyfenyloboronowy
Kwas 2-hydroksyfenyloboronowy
Formuła: C₆H₇BO₃
MW: 137.93 g/mol
Temp. topnienia: 185 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01074581
Numer CAS: 89466-08-0