Drukuj
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10496-100G OR10496-25G
APOSOR10496-100GEA 1910 PLN
APOSOR10496-100G APOSOR10496-25G
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde 98%
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde
Formuła: C₉H₁₀O₄
Temp. topnienia: 60…64 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003328
Numer CAS: 708-76-9