Drukuj
trans-Heptenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (E)-Hept-1-en-1-ylboronic acid
OR10493-1G OR10493-5G
APOSOR10493-1GEA 836 PLN
APOSOR10493-1G APOSOR10493-5G
trans-Heptenylboronic acid 97%
trans-Heptenylboronic acid
Formuła: C₇H₁₅BO₂
Temp. topnienia: 107…111 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD01074600
Numer CAS: 57404-76-9