Drukuj
Indolo-5-karbaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Indole-5-carboxaldehyde, 1H-Indole-5-carboxaldehyde
OR10488-25G OR10488-5G
APOSOR10488-25GEA 986 PLN
APOSOR10488-25G APOSOR10488-5G
Indolo-5-karbaldehyd 98%
Indolo-5-karbaldehyd
Formuła: C₉H₇NO
MW: 145.16 g/mol
Temp. topnienia: 96…103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093664
Numer CAS: 1196-69-6