Drukuj
Indole-4-carbaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10487-100G OR10487-25G OR10487-5G
APOSOR10487-100GEA 2690 PLN
APOSOR10487-100G APOSOR10487-25G APOSOR10487-5G
Indole-4-carbaldehyd 98%
Indole-4-carbaldehyd
Formuła: C₉H₇NO
Temp. topnienia: 139…145 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01632221
Numer CAS: 1074-86-8