Drukuj
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-(Ethylsulphonyl)phenyl)boronic acid, 4-(Ethylsulphonyl)benzeneboronic acid
OR10479-1G OR10479-500MG
APOSOR10479-1GEA 656 PLN
APOSOR10479-1G APOSOR10479-500MG
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid 97%
4-(Ethylsulphonyl)phenylboronic acid
Formuła: C₈H₁₁BO₄S
Temp. topnienia: 135…139 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093076
Numer CAS: 352530-24-6