Drukuj
Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetate
OR10475-1G OR10475-5G
APOSOR10475-1GEA 327 PLN
APOSOR10475-1G APOSOR10475-5G
Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Formuła: C₉H₁₆O₃
MW: 172.2215 g/mol
Temp. Wrzenia: 73…75 °C/0.2mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788560
Numer CAS: 103260-44-2