Drukuj
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-Ethoxycarbonylphenyl)boronic acid
OR10470-100G OR10470-25G OR10470-5G
APOSOR10470-100GEA 737 PLN
APOSOR10470-100G APOSOR10470-25G APOSOR10470-5G
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₁BO₄
MW: 193.99 g/mol
Temp. topnienia: 135…140 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02179441
Numer CAS: 4334-88-7