Drukuj
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 3-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
OR10469-25G OR10469-5G OR10469-100G
APOSOR10469-25GEA 174 PLN
APOSOR10469-25G APOSOR10469-5G APOSOR10469-100G
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₁BO₄
MW: 193.99 g/mol
Temp. topnienia: 131…139 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02179444
Numer CAS: 4334-87-6