Drukuj
2,5-Dimethylphenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10463-25G OR10463-5G
APOSOR10463-25GEA 168 PLN
APOSOR10463-25G APOSOR10463-5G
2,5-Dimethylphenylboronic acid 98%
2,5-Dimethylphenylboronic acid
Formuła: C₈H₁₁BO₂
Temp. topnienia: 186…191 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01863525
Numer CAS: 85199-06-0