Drukuj
Kwas 2,6-dimetylofenyloboronowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Dimethylbenzeneboronic acid, (2,6-Dimethylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2,6-dimethylphenyl)borane, (2,6-Dimethylphenyl)metaboric acid
OR10461-1G OR10461-25G OR10461-5G
APOSOR10461-1GEA 110 PLN
APOSOR10461-1G APOSOR10461-25G APOSOR10461-5G
Kwas 2,6-dimetylofenyloboronowy 97%
Kwas 2,6-dimetylofenyloboronowy
Formuła: C₈H₁₁BO₂
Temp. topnienia: 120…121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01009693
Numer CAS: 100379-00-8