Drukuj
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-(Dimethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10459-1G OR10459-25G OR10459-5G
APOSOR10459-1GEA 110 PLN
APOSOR10459-1G APOSOR10459-25G APOSOR10459-5G
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formuła: C₉H₁₂BNO₃
Temp. topnienia: 130…136 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02258943
Numer CAS: 405520-68-5