Drukuj
4,5-Diiodoimidazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4,5-Diiodo-1H-imidazole
OR10450-1G OR10450-5G
APOSOR10450-1GEA 110 PLN
APOSOR10450-1G APOSOR10450-5G
4,5-Diiodoimidazole 98%
4,5-Diiodoimidazole
Formuła: C₃H₂I₂N₂
MW: 319.87 g/mol
Temp. topnienia: 180…181 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00963878
Numer CAS: 15813-09-9