Drukuj
Kwas 2,4-dichlorofenyloboronowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Dihydroxy(2,4-dichlorophenyl)borane, 2,4-Dichlorobenzeneboronic acid, (2,4-Dichlorophenyl)metaboric acid
OR10443-25G OR10443-5G OR10443-100G
APOSOR10443-25GEA 218 PLN
APOSOR10443-25G APOSOR10443-5G APOSOR10443-100G
Kwas 2,4-dichlorofenyloboronowy 98%
Kwas 2,4-dichlorofenyloboronowy
Formuła: C₆H₅BCl₂O₂
Temp. topnienia: 246…249 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013930
Numer CAS: 68716-47-2