Drukuj
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4,5-Dicarboxy-1-methyl-1H-imidazole, 1-Methylimidazole-4,5-dicarboxylic Acid
OR10441-1G OR10441-5G
APOSOR10441-1GEA 400 PLN
APOSOR10441-1G APOSOR10441-5G
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
Formuła: C₆H₆N₂O₄
MW: 170.12 g/mol
Temp. topnienia: 262 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01552045
Numer CAS: 19485-38-2