Drukuj
3,5-Dibromotoluen 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3-Dibromo-5-methylbenzene
OR10440-25G OR10440-100G
APOSOR10440-25GEA 110 PLN
APOSOR10440-25G APOSOR10440-100G
3,5-Dibromotoluen 97%
3,5-Dibromotoluen
Formuła: C₇H₆Br₂
MW: 249.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 246 °C
Temp. topnienia: 37…41 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013528
Numer CAS: 1611-92-3