Drukuj
2,5-Dibromo-1-methylimidazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10435-1G OR10435-5G
APOSOR10435-1GEA 691 PLN
APOSOR10435-1G APOSOR10435-5G
2,5-Dibromo-1-methylimidazole 98%
2,5-Dibromo-1-methylimidazole
Formuła: C₄H₄Br₂N₂
Temp. topnienia: 68…72 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01632217
Numer CAS: 53857-59-3