Drukuj
4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Cyclopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10432-5G OR10432-25G
APOSOR10432-5GEA 824 PLN
APOSOR10432-5G APOSOR10432-25G
4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid 97%
4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid
Formuła: C₁₀H₁₂BNO₃
Temp. topnienia: 202…206 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03788419
Numer CAS: 515140-26-8