Drukuj
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-(Cyanomethyl)phenyl)boronic acid
OR10425-1G OR10425-250MG OR10425-5G
APOSOR10425-1GEA 1310 PLN
APOSOR10425-1G APOSOR10425-250MG APOSOR10425-5G
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid 97%
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
Formuła: C₈H₈BNO₂
MW: 160.97 g/mol
Temp. topnienia: 85…88 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03788026
Numer CAS: 220616-39-7