Drukuj
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
OR10422-1G OR10422-5G OR10422-10G
APOSOR10422-1GEA 203 PLN
APOSOR10422-1G APOSOR10422-5G APOSOR10422-10G
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 97%
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid
Formuła: C₈H₈BNO₂
Temp. topnienia: 196…200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01632200
Numer CAS: 91983-26-5