Drukuj
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (5-Chloro-2-methylphenyl)boronic acid, 5-Chloro-2-methylbenzeneboronic acid
OR10415-1G OR10415-5G OR10415-10G
APOSOR10415-1GEA 110 PLN
APOSOR10415-1G APOSOR10415-5G APOSOR10415-10G
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid 97%
5-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Formuła: C₇H₈BClO₂
MW: 170.40 g/mol
Temp. topnienia: 184…186 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03411939
Numer CAS: 148839-33-2