Drukuj
2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-4-methoxybenzeneboronic acid
OR10412-5G OR10412-1G OR10412-25G
APOSOR10412-5GEA 189 PLN
APOSOR10412-5G APOSOR10412-1G APOSOR10412-25G
2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
2-Chloro-4-methoxyphenylboronic acid
Formuła: C₇H₈BClO₃
MW: 186.40 g/mol
Temp. topnienia: 202 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03411935
Numer CAS: 219735-99-6