Drukuj
2-Carboxyphenylboronic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10404-25G OR10404-5G OR10404-10G
APOSOR10404-25GEA 1340 PLN
APOSOR10404-25G APOSOR10404-5G APOSOR10404-10G
2-Carboxyphenylboronic acid
2-Carboxyphenylboronic acid
Formuła: C₇H₇BO₄
Temp. topnienia: 220 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01318118
Numer CAS: 149105-19-1