Drukuj
5-Carboxyoxindole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10403-1G OR10403-250MG OR10403-5G
APOSOR10403-1GEA 298 PLN
APOSOR10403-1G APOSOR10403-250MG APOSOR10403-5G
5-Carboxyoxindole 97%
5-Carboxyoxindole
Formuła: C₉H₇NO₃
Temp. topnienia: 310…316 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03411961
Numer CAS: 102359-00-2