Drukuj
4-tert-Butylphenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-tert-Butylbenzeneboronic acid, (4-(tert-Butyl)phenyl)boronic acid
OR10399-100G OR10399-25G
APOSOR10399-100GEA 305 PLN
APOSOR10399-100G APOSOR10399-25G
4-tert-Butylphenylboronic acid 98%
4-tert-Butylphenylboronic acid
Formuła: C₁₀H₁₅BO₂
Temp. topnienia: 191…199 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01009697
Numer CAS: 123324-71-0