Drukuj
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(tert-Butoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-(tert-Butoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-tert-Butoxycarbonylphenylboronic acid
OR10392-1G OR10392-5G OR10392-25G
APOSOR10392-1GEA 110 PLN
APOSOR10392-1G APOSOR10392-5G APOSOR10392-25G
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formuła: C₁₁H₁₅BO₄
MW: 222.05 g/mol
Temp. topnienia: 100…106 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03411946
Numer CAS: 850568-54-6