Drukuj
4-Bromotioanizol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-4-(methylthio)benzene, 4-Bromophenyl methyl sulphide
OR10389-1G OR10389-5G OR10389-25G
APOSOR10389-1GEA 110 PLN
APOSOR10389-1G APOSOR10389-5G APOSOR10389-25G
4-Bromotioanizol
4-Bromotioanizol
Formuła: C₇H₇BrS
Temp. Wrzenia: 128…130 °C/9,75mmHg
Temp. topnienia: 38…40 °C
Gęstość: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000102
Numer CAS: 104-95-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-255-8
Jednostka: 3335
ADR: 9,III