Drukuj
6-Bromooxindole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10384-1G OR10384-25G OR10384-5G
APOSOR10384-1GEA 110 PLN
APOSOR10384-1G APOSOR10384-25G APOSOR10384-5G
6-Bromooxindole 97%
6-Bromooxindole
Formuła: C₈H₆BrNO
Temp. topnienia: 217…221 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02179605
Numer CAS: 99365-40-9