Drukuj
5-Bromo-1-methylimidazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10368-25G OR10368-5G OR10368-100G
APOSOR10368-25GEA 319 PLN
APOSOR10368-25G APOSOR10368-5G APOSOR10368-100G
5-Bromo-1-methylimidazole
5-Bromo-1-methylimidazole
Formuła: C₄H₅BrN₂
Temp. Wrzenia: 120 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 40…41 °C
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01632218
Numer CAS: 1003-21-0
Jednostka: 3335
ADR: 9,III