Drukuj
2-Bromo-1-methylimidazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR10367-1G OR10367-5G
APOSOR10367-1GEA 305 PLN
APOSOR10367-1G APOSOR10367-5G
2-Bromo-1-methylimidazole 95%
2-Bromo-1-methylimidazole
Formuła: C₄H₅BrN₂
Temp. Wrzenia: 172 °C
Gęstość: 1,649 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD02179525
Numer CAS: 16681-59-7