Drukuj
2-Bromoimidazole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR10366-10G OR10366-1G OR10366-5G
APOSOR10366-10GEA 725 PLN
APOSOR10366-10G APOSOR10366-1G APOSOR10366-5G
2-Bromoimidazole 98%
2-Bromoimidazole
Formuła: C₃H₃BrN₂
Temp. topnienia: 197…200 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02179526
Numer CAS: 16681-56-4