Drukuj
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Benzyloxybenzeneboronic acid, (4-(Benzyloxy)phenyl)boronic acid
OR10362-100G OR10362-25G OR10362-5G
APOSOR10362-100GEA 691 PLN
APOSOR10362-100G APOSOR10362-25G APOSOR10362-5G
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid 98%
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Formuła: C₁₃H₁₃BO₃
Temp. topnienia: 198…200 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01075705
Numer CAS: 146631-00-7