Drukuj
4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-((Benzyloxy)carbonyl)phenyl)boronic acid, 4-Benzyloxycarbonylphenylboronic acid, 4-Carbobenzoxybenzeneboronic acid, 4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid, 4-Carbobenzoxyphenylboronic acid, 4-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid
OR10359-1G OR10359-25G OR10359-5G
APOSOR10359-1GEA 189 PLN
APOSOR10359-1G APOSOR10359-25G APOSOR10359-5G
4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid
Formuła: C₁₄H₁₃BO₄
MW: 256.06 g/mol
Temp. topnienia: 187…192 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02179442
Numer CAS: 184000-11-1