Drukuj
4-(Benzylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-(Benzylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Benzylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N-Benzylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10355-1G OR10355-5G
APOSOR10355-1GEA 131 PLN
APOSOR10355-1G APOSOR10355-5G
4-(Benzylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(Benzylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formuła: C₁₄H₁₄BNO₃
Temp. topnienia: 212…218 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03411953
Numer CAS: 252663-47-1