Drukuj
4-Aminotetrahydropyran hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10343-1G OR10343-25G
APOSOR10343-1GEA 110 PLN
APOSOR10343-1G APOSOR10343-25G
4-Aminotetrahydropyran hydrochloride 97%
4-Aminotetrahydropyran hydrochloride
Formuła: C₅H₁₂ClNO
Temp. topnienia: 230…250 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00100881
Numer CAS: 33024-60-1