Drukuj
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR10333-5G OR10333-25G OR10333-100G
APOSOR10333-5GEA 110 PLN
APOSOR10333-5G APOSOR10333-25G APOSOR10333-100G
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran 97%
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran
Formuła: C₆H₁₃NO
Temp. Wrzenia: 75…76 °C/18mmHg
Gęstość: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02179435
Numer CAS: 130290-79-8
Jednostka: 2735
ADR: 8,III