Drukuj
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Aminomethylphenylboronic acid hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
OR10330-1G OR10330-250MG
APOSOR10330-1GEA 218 PLN
APOSOR10330-1G APOSOR10330-250MG
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 95%
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Formuła: C₇H₁₁BClNO₂
Temp. topnienia: 240…250 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01632199
Numer CAS: 75705-21-4