Drukuj
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10326-25G OR10326-5G OR10326-100G
APOSOR10326-25GEA 313 PLN
APOSOR10326-25G APOSOR10326-5G APOSOR10326-100G
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid 98%
(3-Carbamoylphenyl)boronic acid
Formuła: C₇H₈BNO₃
Temp. topnienia: 232…238 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03411948
Numer CAS: 351422-73-6