Drukuj
4-Carbamoylphenylboronic acid 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-carbamoylphenyl)boronic Acid, 4-Aminocarbonylphenylboronic acid
OR10325-25G OR10325-5G OR10325-1G
APOSOR10325-25GEA 414 PLN
APOSOR10325-25G APOSOR10325-5G APOSOR10325-1G
4-Carbamoylphenylboronic acid 96%
4-Carbamoylphenylboronic acid
Formuła: C₇H₈BNO₃
MW: 164.955 g/mol
Temp. topnienia: 229…234 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03411940
Numer CAS: 123088-59-5