Drukuj
2-Carbamoylbenzeneboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Aminocarbonylphenylboronic acid
OR10324-1G OR10324-5G
APOSOR10324-1GEA 334 PLN
APOSOR10324-1G APOSOR10324-5G
2-Carbamoylbenzeneboronic acid 98%
2-Carbamoylbenzeneboronic acid
Formuła: C₇H₈BNO₃
MW: 164.96 g/mol
Temp. topnienia: 226…230 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02179454
Numer CAS: 380430-54-6