Drukuj
Kwas 4-acetylofenyloboronowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Acetylphenyl)metaboric acid, 4-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-acetylphenyl)borane
OR10313-25G OR10313-5G OR10313-100G
APOSOR10313-25GEA 218 PLN
APOSOR10313-25G APOSOR10313-5G APOSOR10313-100G
Kwas 4-acetylofenyloboronowy 98%
Kwas 4-acetylofenyloboronowy
Formuła: C₈H₉BO₃
MW: 163.97
Temp. topnienia: 243…47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01074667
Numer CAS: 149104-90-5