Drukuj
2-(Chloromethyl)benzoxazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Chloromethyl)benzo[d]oxazole, 2-(Chloromethyl)-1,3-benzoxazole
OR103007-1G OR103007-250MG OR103007-5G
APOSOR103007-1GEA 371 PLN
APOSOR103007-1G APOSOR103007-250MG APOSOR103007-5G
2-(Chloromethyl)benzoxazole
2-(Chloromethyl)benzoxazole
Formuła: C₈H₆ClNO
Temp. Wrzenia: 75 °C/0,15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05664964
Numer CAS: 41014-43-1