Drukuj
(2-Benzothiazolylthio)acetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: [(1,3-Benzothiazol-2-yl)sulphanyl]acetic acid, 2-(Benzo[d]thiazol-2-ylthio)acetic acid
OR102929-1G OR102929-5G
APOSOR102929-1GEA 110 PLN
APOSOR102929-1G APOSOR102929-5G
(2-Benzothiazolylthio)acetic acid
(2-Benzothiazolylthio)acetic acid
Formuła: C₉H₇NO₂S₂
MW: 225.28 g/mol
Temp. topnienia: 159 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00227391
Numer CAS: 6295-57-4
Numer WE (dawny EINECS): 228-565-0