Drukuj
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chlorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
OR102841-25G OR102841-5G
APOSOR102841-25GEA 2990 PLN
APOSOR102841-25G APOSOR102841-5G
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid 97%
5-Chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formuła: C₉H₅ClO₃
MW: 196.59 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060512
Numer CAS: 10242-10-1