Drukuj
4,6-Dichloro-3-(4-chlorophenyl)pyridazine 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
OR1021-1G OR1021-5G OR1021-10G
APOSOR1021-1GEA 1300 PLN
APOSOR1021-1G APOSOR1021-5G APOSOR1021-10G
4,6-Dichloro-3-(4-chlorophenyl)pyridazine 95+%
4,6-Dichloro-3-(4-chlorophenyl)pyridazine
Formuła: C₁₀H₅Cl₃N₂
MW: 259.52 g/mol
Temp. topnienia: 163…165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06800550
Numer CAS: 68240-46-0